Learn More
Calconcarboxylic Acid, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15601950 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 15601950
Marca: Honeywell-Fluka 2126050G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for complexometry
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3737-95-9
Formula molecolare C21H14N2O7S
Molecular Weight (g/mol) 438.41
Numero MDL MFCD00004078
InChI Key ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
PubChem CID 5895210
IUPAC Name 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Calconcarboxylic Acid
Punto di fusione 300°C
Nota nome For complexometry
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 727492
Peso formulazione 438.41g/mol
Imballaggio Plastic Bottle
Colore Violet
Quantità 50 g
Forma fisica Powder