Learn More
BRAND™ Calibrated Serological Pipette with Graduations
Codice prodotto. 10499282 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Volume: 2 mL
Codice prodotto. 10499282
Marca: BRAND™ 27109
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrated Serological Pipette includes amber graduations at 0.2 mL increments.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain
  • Short graduation marks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Descrizione Graduated pipette serological calibrated 'Ex' to jet, 2 ml:0,02 ml, tip dia. approx. 2 mm
Materiale AR-GLAS
Graduato
Colore graduazione Amber
Graduazioni 0.02 mL
Graduazioni negative 0.4 mL
Volume (sistema metrico) 2 mL