Learn More
BINDER™ Certificato di calibrazione temperatura
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispositivi BINDER MK 56, MK 115, MK 240, MK 720
Dispositivi BINDER MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720
Dispositivi BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720
Dispositivi BINDER MKT 115, MKT 240, MKT 720
Punti di calibrazione:
1 Measurement Point
15 to 18 Measurement Points
27 Measurement Points
9 Measurement Points
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Measurement at specified temperature
- Including certificate
- Various points of measurement
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER MK 56, MK 115, MK 240, MK 720 |
| Descrizione | Certificato di calibrazione temperatura - misurazione della temperatura ambientale incluso certificato, 9 punti di misurazione con una temperatura di prova prestabilita |
| Punti di calibrazione | 9 Measurement Points |
| Duration | 60 to 120 min. |
| Product Type | Certificato di calibrazione temperatura |
| Da utilizzare con (applicazione) | Misurazione della temperatura |