missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Click to view available options
Indice di rifrazione:
1.33299
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35015
1.35093
1.35171
1.36384
1.37233
1.38115
1.40978
1.42009
1.4308
1.44193
Dimensione della confezione:
15mL
Descrizione
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Specifica
Specifica
| Tipo | Calibration Fluid |
| Indice di rifrazione | 1.36384 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Refractometer |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto