Learn More
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Click to view available options
Indice di rifrazione:
1.33299
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35015
1.35093
1.35171
1.36384
1.37233
1.38115
1.40978
1.42009
1.4308
1.44193
Pakningsstørrelse:
15mL
Beskrivelse
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Calibration Fluid |
| Indice di rifrazione | 1.33299 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Refractometer |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion