Learn More
HUBER Calibration Inserts
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Ministat 125/w
Ministat 240/w
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Calibration insert Ministat
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ministat 240/w |
| Volume (sistema metrico) | 4.9 L |
| Quantità | 1 Ea. |
| Peso (sistema metrico) | 1.8 kg |
| Tipo | Calibration Insert |