Learn More
HUBER Calibration Inserts
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Ministat 125/w
Ministat 240/w
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beschreibung
Calibration insert Ministat
Spezifikation
Spezifikation
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ministat 125/w |
| Volume (sistema metrico) | 2.8 L |
| Quantità | 1 Ea. |
| Peso (sistema metrico) | 1.167 kg |
| Tipo | Calibration Insert |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur