Learn More
Xylem Calibration Oil 5 x 5 mL Bottles (UKAS/NIST)
Click to view available options
Indice di rifrazione:
1.46666
1.55768
Dimensione della confezione:
25mL
Descrizione
- Calibration Oil
- For Refractometers
Specifica
Specifica
| Tipo | Calibration Fluid |
| Indice di rifrazione | 1.46666 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Refractometer |