Learn More
Calicheamicin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491829
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 16491829
Marca: Medchem Express HY19609
MedChemExpress Calicheamicin, an antitumor antibiotic, is a cytotoxic agent that causes double-strand DNA breaks. Calicheamicin is a DNA synthesis inhibitor.
Calicheamicin, an antitumor antibiotic, is a cytotoxic agent that causes double-strand DNA breaks. Calicheamicin is a DNA synthesis inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Calicheamicin
Forma fisica Solid
CAS 108212-75-5
Colore Light Yellow
Quantità 1 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C55H74IN3O21S4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Calicheamicin γ1
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (18.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@](CC1=O)(C#C/C=C\C#C2)/C(C([C@H]2O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](NO[C@H](O[C@H](C)[C@H]3SC(C(C(C)=C(I)C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4OC)[C@@H]4O)=C5OC)=C5OC)=O)C[C@@H]3O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H]7NCC)([H])C[C@@H]7OC)=C1NC(OC)=O)=C\CSSSC
Molecular Weight (g/mol) 1368.35
Peso formulazione 1368.35
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.