Learn More
Novus Biologicals™ CALML5 Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CALML5.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 31.25 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 31.25-2000 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CALML5. |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Alias gene | calmodulin-like 5, calmodulin-like protein 5, CLSPCalmodulin-like skin protein |
| ID gene (immissione) | 51806 |
| Vedi altri risultati |