Learn More
Ansell Edmont™ Guanti termoresistenti Marigold™ Calorproof Molleton™
Click to view available options
Size:
10
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- Eccellente resistenza alle abrasioni
- Buona resistenza a tagli e perforazioni
- Rimangono flessibili a contatto con fonti di calore
- Crosta di pelle bovina trattata per la termoresistenza
- Ideale per la saldatura, la produzione di caldaie e la manipolazione di parti calde
Specifica
Specifica
| Laboratory/Cleanroom Use | Sì |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Pelle |
| Powdered | Senza talco |
| Product Type | Guanti |
| Size | 10 |
| Materiale rivestimento interno | Pelle |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Resistente a | Calore |