Learn More
CalPlus™ (Brand of Calcium Chloride Dihydrate), Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15579400 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Wide Mouth PVC Coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15579400
Marca: Avantor J.T.Baker 133601
Suitable for Use in Hemodialysis
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Specifica
Materiale o nome chimico CalPlus™ (Brand of Calcium Chloride Dihydrate)
Quantità 500 g
Peso formulazione 147.01
Grado Multi-Compendial/USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 0.84kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium Chloride Dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium Chloride Dihydrate