Learn More
Calponin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Specifica
| Antigene | Calponin |
|---|---|
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | CoraLite 594 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17791379
|
Proteintech
CL594-13938-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17781379
|
Proteintech
CL594-13938-100UL |
100 μL |
450.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Calponin Polyclonal antibody specifically detects Calponin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IFSpecifica
| Calponin | |
| Immunofluorescence | |
| CoraLite 594 | |
| Rabbit | |
| PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Antibody |
| 1000 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 1264 | |
| Primary | |
| Store at -20°C |