Learn More
CaM Kinase II Antibody (SR1956), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
406.00€ - 539.00€
Specifica
| Antigene | CaM Kinase II |
|---|---|
| Clone | SR1956 |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18671344
|
Novus Biologicals
NBP3-21943-100ul |
100 μg |
539.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18611145
|
Novus Biologicals
NBP3-21943-50ul |
50 μg |
406.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CaM Kinase II Monoclonal antibody specifically detects CaM Kinase II in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, ImmunofluorescenceSpecifica
| CaM Kinase II | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Calcium/calmodulin-dependent protein kinase;Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta;CAM2;CAMK2;CAMK2B;CAMKB;CaMKIIbeta;MRD54 | |
| A synthesized peptide derived from human CaM Kinase II (Uniprot #: Q9UQM7, Q13554, Q13555, Q13557) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1956 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, GPCR, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 816 | |
| IgG | |
| Affinity purified |