Learn More
Eurofins DiscoverX CaM Kinase IIβ Protein, Active
Descrizione
CAMK2B (Calcium/Calmodulin Dependent Protein Kinase II Beta) belongs to the serine/threonine protein kinase family and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase subfamily. Calcium signaling is crucial for several aspects of plasticity at glutamatergic synapses. In mammalian cells, the enzyme is composed of four different chains: alpha, beta, gamma, and delta. The product of this gene is a beta chain. It is possible that distinct isoforms of this chain have different cellular localizations and interact differently with calmodulin.
GenBank AF081572
Specifica
Specifica
| Formulazione | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecolare | 39.6 kDa |
| Quantità | 10 μg |
| Specie | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Tag proteine | N-terminal 6His |
| Sistema di espressione | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Protein Form | Truncated |
| Purity or Quality Grade | ≥65% |
| Proteine | CaM Kinase IIβ , active |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.