Learn More
CAMKV Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene CAMKV
Concentrazione 0.27 mg/mL
Applicazioni Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16883604
Vedere i documenti
Proteintech
14788-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16873604
Vedere i documenti
Proteintech
14788-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
CaMKV does not appear to have detectable kinase activity.
Specifica
Specifica
CAMKV
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q3UHL1, Q63092, Q8NCB2
235604, 79011, 79012
CAMKV Fusion Protein Ag6438
Primary
-20°C
CAMKV
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
1G5, CAMKV, VACAMKL
Camkv
IgG
Antigen Affinity Chromatography