missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX cAMP Hunter™ CHO-K1 GPBAR1 Gs Cell Line
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
2 fiale
Descrizione
The cAMP Hunter GPBAR1 Gs cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand based activation of GPBAR1 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular cAMP. This product uses EFC technology. The cells overexpress wildtype GPBAR1 , a naturally Gs coupled GPCR. Upon activation of GPBAR1 , the increase in levels of intracellular cAMP leads to an increased signal from EFC when the cAMP detection kit is applied. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Intracellular cAMP level |
| Linea cellulare | CHO-K1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | TGR5 Receptor Agonist |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | GPBAR1 |
| Numero di accesso | NM_001077194.1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto