Learn More
DiscoverX cAMP Hunter™ CHO-K1 HRH2 Gs Cell Line
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Descrizione
The cAMP Hunter HRH2 Gs cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. histamine) based activation of HRH2 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular cAMP. This product uses EFC technology. The cells overexpress wildtype HRH2 , a naturally Gs coupled GPCR. Upon activation of HRH2 , the increase in levels of intracellular cAMP leads to an increased signal from EFC when the cAMP detection kit is applied. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Intracellular cAMP level |
| Linea cellulare | CHO-K1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Histamine |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | HRH2 |
| Numero di accesso | AY136744 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.