Learn More
DiscoverX cAMP Hunter™ CHO-K1 MCHR1 Gi Cell Line
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Descrizione
The cAMP Hunter MCHR1 Gi cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. melanin concentrating hormone) based activation of MCHR1 GPCR activity via detection of decreasing levels of intracellular cAMP. This product uses EFC technology. The cells overexpress wildtype MCHR1 , a naturally Gi/Go coupled GPCR. Upon activation of MCHR1 , the decrease in levels of intracellular cAMP leads to a decreased signal from EFC when the cAMP detection kit is applied. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Intracellular cAMP level |
| Linea cellulare | CHO-K1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | MCH |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | MCHR1 |
| Numero di accesso | AY562945 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.