Learn More
R&D Systems™ cAMP Parameter Assay Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
1 Pack
Sufficiente per:
1 x 96-well plate
6 x 96-well plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The cAMP Parameter Assay Kit quantifies multi-species cAMP.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 3.75 to 240 pmol/mL |
| Assay Sensitivity | 8.57 pmol/mL |
| Coniugato | Biotin |
| Cross-reattività | Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. |
| Product Type | ELISA Kit |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Cell Lysates, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Urine |
| Specificità | Cyclic AMP Levels in Various Samples |
| Sufficiente per | 1 x 96-well plate |
| Target Species | Multi-species |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Vedi altri risultati |