missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Campesterol, MedChemExpress

Codice prodotto. 16461638
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16461638

Marca: Medchem Express HYN1459

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Campesterol is a plant sterol with cholesterol lowering and anticarcinogenic effects.

Campesterol is a plant sterol with cholesterol lowering and anticarcinogenic effects.

Specifica

Materiale o nome chimico Campesterol
CAS 474-62-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H48O
Quantità 5 mg
Sinonimo (24R)-5-Ergosten-3β-ol
Informazioni di solubilità Ethanol : 9.09 mg/mL (22.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 0.67 mg/mL (1.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](C(C)C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molecular Weight (g/mol) 400.68
Peso formulazione 400.68
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato