Learn More
Campesterol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470386
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2mg
5mg
Codice prodotto. 16470386
Marca: Medchem Express HYN1459
MedChemExpress Campesterol is a plant sterol with cholesterol lowering and anticarcinogenic effects.
Campesterol is a plant sterol with cholesterol lowering and anticarcinogenic effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Campesterol
CAS 474-62-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H48O
Quantità 2 mg
Sinonimo (24R)-5-Ergosten-3β-ol
Informazioni di solubilità Ethanol : 9.09 mg/mL (22.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 0.67 mg/mL (1.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](C(C)C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molecular Weight (g/mol) 400.68
Peso formulazione 400.68
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.