Learn More
Thermo Scientific Chemicals Camptothecin
Codice prodotto. 15464889
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15464889
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62523.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I | CAS: 7689-03-4 | C20H16N2O4
Camptothecin is used as a cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I.Camptothecin shows remarkable anticancer activity based on preliminary clinical trials. Its analogues are used in cancer chemotherapy. Cyclodextrin-based polymer containing camptothecin is used in the investigational anti-cancer drug study.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3-4-7689
Sinonimo (S)-(+)-Camptothecin
Specifica
Descrizione Yellow
Quantità 1 g
Formula molecolare C20H16N2O4
Peso formulazione 348.35g/mol
Punto di fusione 260°C
Product Type Apoptosis Reagent
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I
Forma Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Camptothecin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Camptothecin