missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CancerSeq (TM) Colon Tissue Slides (Tumor)- Paraffin

Codice prodotto. 18696061 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 Slides
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18696061

Marca: Novus Biologicals™ NBP278116

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Tissue Slides

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Quantità 5 Slides
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Specie Human
Target Specificity CancerSeq (TM) Colon
Content And Storage Store at 4°C.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato