Learn More
behr Labor-Technik™ Contenitore
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 l
30 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- White High-Density Polyethylene canisters
- UN-certified
- Screw-on cap
- Suitable for hazardous goods
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 6.6 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 25 l |
| Certificazione/Conformità | Certificazione UN |
| Colore chiusura | Nero |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | PE canister 25 L, white |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il trasporto e la conservazione di materiali pericolosi |
| Include | Tappo a vite |
| Vedi altri risultati |