Learn More
behr Labor-Technik™ Contenitore
Codice prodotto. p-8011048
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 l
30 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10762001
Marca: behr Labor-Technik™ B00177004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these canisters for a variety of applications. behr Labor-Technik™ Canisters are ideal for the transport and storage of hazardous substances. Available in a variety of sizes.
  • White High-Density Polyethylene canisters
  • UN-certified
  • Screw-on cap
  • Suitable for hazardous goods
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 25 l
Certificazione/Conformità Certificazione UN
Colore chiusura Nero
Materiale chiusura Polietilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Colore Bianco
Descrizione PE canister 25 L, white
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasporto e la conservazione di materiali pericolosi
Include Tappo a vite
Materiale Polietilene
N. per custodia 1 ciascuno
N. per confezione 1 ciascuno
Product Type Cestello