Learn More
Novus Biologicals™ Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Antibody (nimacimab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
255.00€ - 1075.00€
Specifica
Antigene Cannabinoid R1/CB1/CNR1
Clone nimacimab
Applicazioni Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
30044279
Vedere i documenti
Novus Biologicals™
NBP3-28124-1mg
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
30044137
Vedere i documenti
Novus Biologicals™
NBP3-28124-100ug
100 μg
419.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
30046665
Vedere i documenti
Novus Biologicals™
NBP3-28124-50ug
50 μg
255.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Monoclonal antibody specifically detects Cannabinoid R1/CB1/CNR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifica
Specifica
Cannabinoid R1/CB1/CNR1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Cancer, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CANN6CB1R, cannabinoid receptor 1 (brain), CB1A, CB1K5, CB-RCB1cannabinoid receptor 1, central cannabinoid receptor, CNR
CB1/ CNR1
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
nimacimab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q96F85
1268
IgG4
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.