Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Routine Viscometer for Transparent Liquids
Codice prodotto. p-7161815
Click to view available options
Intervallo viscosità:
0.5 to 2 cSt
0.8 to 4 cSt
1.6 to 8 cSt
10,000 to 50,000 cSt
100 to 500 cSt
1600 to 8000 cSt
20 to 100 cSt
20,000 to 100,000 cSt
240 to 1200 cSt
3 to 15 cSt
4000 to 20,000 cSt
50 to 250 cSt
500 to 2500 cSt
7 to 35 cSt
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15959989
Marca: Paragon Scientific™ CFR01NC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For the determination of kinematic viscosity of transparent Newtonian liquids according to ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and optimize bath stability and uniformity.
  • High Quality glass capillary viscometer
  • Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Specifica
Intervallo viscosità 0.5 to 2 cSt
Calibrated No
Costante approssimata 0.002
Numeri ASTM D 445, D 446
Certificazione/Conformità ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Size 25
4 week lead-time