Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ Cap strip, for PCR tubes, strips of eight flat caps
Codice prodotto. 15353139
Codice prodotto. 15353139
Marca: Thermo Scientific™ ABgene™ AB0784RMP340
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile 0.2mL strip tubes
  • Certified DNase, RNase and human DNA free
  • Domed and flat available
  • Ultra clear model available for QPCR and fluorescence applications
  • Compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile strip tubes
Cap style: Flat