Learn More
IBA Lifesciences™ CAP1 Peptide YLSGANLNL (HLA-A*0201)
Codice prodotto. 15332106 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15332106 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15332106 Fornitore IBA Lifesciences™ N. del fornitore 67036901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Single peptide synthesized as presented by the MHC Class I allele.
CAP1 peptide YLSGANLNL (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells. The peptide from Adenylyl Cyclase-Associated Protein 1 (CAP1) is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • Peptides have been purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient
  • Endotoxin-free
Specifica
Purezza >85%
Livello di endotossine Endotoxin-free
Da utilizzare con (applicazione) T Cell Stimulation
Liofilizzato Yes
Quantità 1 mg