Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes, Both Ends Open
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
2.35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
Descrizione
- Both ends open
- Available in a wide range of diameters/lengths
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.8 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1 mm |
| Stile del tubo | Both ends open |
| Lunghezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Tipo | Capillary Tube |