Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes, Both Ends Open
Codice prodotto. 10263291
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
2.35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
Codice prodotto. 10263291
Marca: Hirschmann™ 9201070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for working with small samples in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Capillary Tubes, Both Ends Open can be utilized for a wide range of scientific and medical applications.
  • Both ends open
  • Available in a wide range of diameters/lengths
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1 mm
Stile del tubo Both ends open
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Tipo Capillary Tube