Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes, Both Ends Open
Codice prodotto. 13230490
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) tubo:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.95 mm
1.15 mm
1.30 mm
1.55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 13230490
Marca: Hirschmann™ 9202315
Excellent for working with small samples in the laboratory. Can be utilized for a wide range of scientific and medical applications.
  • Both ends open
  • Available in a wide range of diameters/lengths
Specifica
Product Type Capillary Tubes, Both Ends Open
Diametro (sistema metrico) interno 1.55 mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 150 mm
Quantità 4 x 250/Pk.