Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes for Melting Point Determination, One End Closed
Codice prodotto. 10223341
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) tubo:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.80 mm
0.95 mm
1.15 mm
1.30 mm
1.55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10223341
Marca: Hirschmann™ 9212375
Excellent for melting point analysis in the laboratory
  • Capillary tubes
  • One end closed
  • Available in a wide range of diameters/lengths
Specifica
Product Type Melting Point Determination Tube, One End Closed
Diametro (sistema metrico) interno 1.55 mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 75 mm
Quantità 1 x 1000/Pk.