Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes for Melting Point Determination, One End Closed
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) tubo:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.80 mm
0.95 mm
1.15 mm
1.30 mm
1.55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Capillary tubes
- One end closed
- Available in a wide range of diameters/lengths
Specifica
Specifica
| Product Type | Melting Point Determination Tube, One End Closed |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.80 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) tubo | 120 mm |
| Quantità | 4 x 250/Pk. |