Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
12 mL
90 mL
118 mL
Tipo di chiusura:
Flip Top
Not Included
Tappo a vite
Colore:
Amber
Clear
Natural
Colore chiusura:
Blue
Clear
Green
Not Included
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 250
pezzi 400
Descrizione
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
- Freestanding
- Non-sterile tubes
10 mL
- Graduations in 1 mL increments up to 8 mL
- 0.59 O.D. x 3.38 in. L (15 x 86 mm)
- Round bottom with skirt
12 mL
- Etched fill lines at 5 mL and 8 mL
- 0.59 O.D. x 3.77 in. L (15 x 96 mm)
- Conical bottom with skirt
- Available in amber color for light sensitive samples
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Green |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| N. per custodia | 2000/Cs. |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 86 mm |
| Vedi altri risultati |