Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 12 x 75 mm Round Bottom Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17165301
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 17165301
Marca: Thermo Scientific™ S40122
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these 12 x 75 mm round bottom sample tubes for general sample collection, storage and transport.
Use Thermo Scientific™ 12 x 75 mm Round Bottom Sample Tubes for sample collection, storage and transport. Tubes are non-sterile.
Tube Features
  • Available in polystyrene and polypropylene
  • Use with 12mL plug style caps and color code samples
Ordering Alerts:
Case of 1000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Polypropylene sample tube w/o cap
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 5 mL
N. per custodia 1000
Stile Round-bottom
Tipo di chiusura Plug
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Tipo Sample Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Plug Cap - M995133