Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17195301
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Polystyrene
Certificazione/Conformità:
Certificate of Analysis (COA)
None
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 17195301
Marca: Thermo Scientific™ S40127
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Collect, store and transport samples with these 16 x 75 mm round bottom sample tubes.
Collect, store and transport samples with the Thermo Scientific™ 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes.
Features:
  • Available in polystyrene and polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 15 mL
N. per custodia 1000
Stile Round Bottom
Tipo di chiusura Plug
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Certificazione/Conformità None
Tipo Sample Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Plug Cap - M995133