Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 40 mL Snap-Cap Containers
Click to view available options
Colore:
Natural
White
Tipo:
Container Snap Cap
Polypropylene Container
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 500
Descrizione
Thermo Scientific™ 40 mL Snap-Cap Vials are ideal for food and beverage samples, small part storage, and general packaging.
Features:
- 100% FDA-approved food grade polypropylene
- Tight fit snap-on cap secures container
- Container and snap caps are sold separately
- Translucent vial for easy visibility of contents
- Sterile
- 1.1 I.D. x 3.14 in. L (28 x 80 mm) vial
Specifica
Specifica
| Descrizione | 40mL Container |
| Diametro (sistema metrico) interno | 28 mm |
| Colore | Natural |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 40 mL |
| N. per custodia | 500 |
| Volume (sistema imperiale) | 1.35 oz. |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Snap Cap |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Vedi altri risultati |