Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 40 mL Snap-Cap Containers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15658578
Click to view available options
Colore:
Natural
White
Tipo:
Container Snap Cap
Polypropylene Container
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 500
Codice prodotto. 15658578
Marca: Thermo Scientific™ LICAP2500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
40 mL Snap-Cap Containers are ideal for food and beverage samples, small part storage, and general packaging.
Thermo Scientific™ 40 mL Snap-Cap Vials are ideal for food and beverage samples, small part storage, and general packaging.
Features:
  • 100% FDA-approved food grade polypropylene
  • Tight fit snap-on cap secures container
  • Container and snap caps are sold separately
  • Translucent vial for easy visibility of contents
  • Sterile
  • 1.1 I.D. x 3.14 in. L (28 x 80 mm) vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore chiusura White
Descrizione Snap cap for 40mL container (container not included)
Diametro (sistema metrico) interno 28 mm
Colore White
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 40 mL
N. per custodia 2500
Tipo di chiusura Snap Cap
Tipo Container Snap Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) 40 mL Container - PN LI02 (Not Included)