Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Flip-Top Containers for Light-Sensitive Samples, 1.52 oz. Amber
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
pezzi 600
Descrizione
Thermo Scientific™ Flip-Top Containers for Light-Sensitive Samples are constructed of polypropylene.
- For storage and transport of light sensitive samples
- Food grade polypropylene
- Airtight and leak-resistant construction
- Permanent hinged lid allows easy one-handed opening of vial
- Shoulderless, linerless containers
Specifica
Specifica
| Descrizione | 1.5 oz.; Amber |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.9 in. |
| Colore | Amber |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-Sterile |
| Volume (sistema metrico) | 45 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.3 in. |
| Volume (sistema imperiale) | 1.5 oz. |
| Volume (sistema metrico) totale | 45 mL |
| Tipo di chiusura | Flip Top |
| Vedi altri risultati |