Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Flip-Top Polypropylene Containers with Chain of Custody Seal
Codice prodotto. 15698498
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
45 mL
89 mL
296 mL
Volume (sistema imperiale):
1.5 oz.
3 oz.
10 oz.
Colore:
Black
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 400
pezzi 600
Codice prodotto. 15698498
Marca: Thermo Scientific™ 02CCBLACK
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure samples are secure with Flip-Top Polypropylene Containers with Chain of Custody Seal.
Thermo Scientific™ Flip-Top Polypropylene Containers with Chain of Custody Seal feature a one-way, irreversible chain lock that secures the container once it is closed.
  • 100% FDA approved food grade polypropylene
  • Sterile, airtight and leak-resistant construction with permanent hinged lid
  • Shoulderless, linerless containers
  • To open after use, simply cut the chain lock with scissors
  • Ideal for transport and storage of sensitive materials and samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1.5 oz. (45mL); Black; Chain of Custody Closure
Diametro (sistema metrico) interno 28 mm
Colore Black
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 45 mL
N. per custodia 600
Volume (sistema imperiale) 1.5 oz.
Tipo di chiusura Chain of Custody, Flip Top
Altezza (sistema metrico) 84 mm
Tipo Flip-Top Vial