Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Flip-Top Polypropylene Containers with Lock Seal
Codice prodotto. 15698508
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
1.5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
6 oz.
7 oz.
8 oz.
10 oz.
Materiale:
Polypropylene
Colore:
Black
Clear
Green
Natural
Red
Royal Blue
White
Yellow
Diametro (sistema metrico) interno:
28 mm
33 mm
43 mm
62 mm
63 mm
63mm
75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 140
pezzi 250
pezzi 400
pezzi 600
Codice prodotto. 15698508
Marca: Thermo Scientific™ 02LSGREEN
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flip-top vials with lock seal prevent accidental opening during handling, transport and storage.
Thermo Scientific™ Flip-Top Polypropylene Containers with Lock Seal feature a locking tab on the lid to prevent accidental opening during handling and transport.
  • 100% FDA approved food grade polypropylene
  • Sterile, airtight and leak-resistant construction
  • Permanent hinged lid allows easy one-handed opening of vial
  • Shoulderless, linerless containers
  • Available in capacities ranging from 1.5 to 10 oz. (44.3 to 296mL)
Recommended for:
Biomaterial storage, biopsy transport, DNA storage, dairy testing, diagnostic product packaging, environmental sampling, water testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 2 oz.; Green
Diametro (sistema metrico) interno 28 mm
Colore Green
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 45 mL
N. per custodia 600
Volume (sistema imperiale) 1.5 oz.
Tipo di chiusura Lock Seal, Flip Top
Altezza (sistema metrico) 84 mm
Tipo Polypropylene Container