Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Flip-Top Polypropylene Containers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15668518
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
Dark Orange
Evergreen
Frego Red
Gold
Light Brown
Light Orange
Light Red
Lime
Natural
Pink
Purple
Red
Royal Blue
Silver
Sky Blue
Turquoise
White
Wine
Yellow
Stile:
High Profile
High profile with write-on space
Low profile
Low profile, wide mouth
Skirt top
Standard
Tamper-evident
Write-on space
Volume (sistema imperiale):
1.5 oz
1.5 oz.
2.0 oz.
2.5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
8 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 175
pezzi 240
pezzi 250
pezzi 400
pezzi 600
Codice prodotto. 15668518
Marca: Thermo Scientific™ 02YELLOW
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flip-top polypropylene vials for dairy testing, food and beverage sample collection, veterinary applications, environmental sampling, water analysis, general packaging and storage.
Thermo Scientific™ Flip-Top Polypropylene Containers are ideal for collecting liquids and solids for dairy testing, food and beverage sample collection, veterinary applications, environmental sampling, water analysis, general packaging and storag.
  • Aseptic, airtight and leakproof construction
  • 100% FDA-approved food-grade polypropylene vials
  • Permanent hinge lid allows easy one-handed opening of vial
  • Shoulderless, liner-less containers
  • 0.9 I.D. x 3.3in.L (23 x 84mm)
  • Available in 22 different colors
Ordering Information:
Case of 600
Recommended for:
Biomaterial storage, biopsy transport, DNA storage, dairy testing, diagnostic product packaging, environmental sampling, water testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.9 in.
Diametro (sistema metrico) interno 23 mm
Colore Yellow
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 60 mL
Altezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Livello FDA approved
Stile Standard
Volume (sistema imperiale) 1.5 oz.
Volume (sistema metrico) totale 60 mL
Tipo di chiusura Flip Top
Altezza (sistema metrico) 84 mm
Quantità 600 Cs.
Certificazione/Conformità FDA Compliant
Tipo Vial