Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Specimen Collection Beakers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15648558
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
103.5 mL
236 mL
Capacità (sistema imperiale):
3.5 oz.
8 oz.
Include:
Pour Spout
Temperature Strip
Dimensione della confezione:
pezzi 350
pezzi 500
Codice prodotto. 15648558
Marca: Thermo Scientific™ 10141
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific Collection Cups are used for for traditional and on-site testing.
Thermo Scientific™ Collection Beakers are offered in two volumes, 3 oz. and 8 oz., to support a variety of sample collection needs. The beakers feature pour spouts for easy sample transfer.
Features:
  • Pour spout for easy transfer of sample into smaller containers
  • With or without temperature indicator strips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Specimen Collection Cup
Materiale Polypropylene
Capacità (sistema imperiale) 3.5 oz.
Capacità (sistema metrico) 103.5 mL
Descrizione Collection Cup with temperature strip; 3.5 oz. (103.5 mL)
Include Temperature Strip
N. per custodia 350/Cs.