Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Veterinary Specimen Vials
Click to view available options
Materiale:
High-clarity Polypropylene
Polypropylene
Tipo di chiusura:
Flip Top
Lock Seal, Flip Top
N. per custodia:
500
1500
2000
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 2000
pezzi 500
Descrizione
Thermo Scientific™ Veterinary Specimen Collection and Transport Vials are constructed from virgin polypropylene and provide an airtight and leak-resistant seal.
Features:
- Used commonly for infection control of mastitis and veterinary specimen collection
- Collect and transport biopsies, and urine and blood samples
Specifica
Specifica
| Descrizione | High-clarity Polypropylene; 0.44 oz. (13 mL); 500/Cs. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 14 mm |
| Materiale | High-clarity Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 13 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Veterinary Specimens |
| N. per custodia | 500 |
| Volume (sistema imperiale) | 0.44 oz. |
| Tipo di chiusura | Flip Top |
| Altezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Vedi altri risultati |