Learn More
Capivasertib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469097
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16469097
Marca: Medchem Express HY15431
MedChemExpress Capivasertib (AZD5363) is an orally active and potent pan-AKT kinase inhibitor with IC50 of 3, 7 and 7 nM for Akt1,Akt2 and Akt3, respectively.
Capivasertib (AZD5363) is an orally active and potent pan-AKT kinase inhibitor with IC50 of 3, 7 and 7 nM for Akt1,Akt2 and Akt3, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Capivasertib
CAS 1143532-39-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H25ClN6O2
Quantità 5 mg
Sinonimo AZD5363
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (291.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(N)CCN(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CC1)N[C@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)CCO
Molecular Weight (g/mol) 428.92
Peso formulazione 428.92
Percent Purity 95.09%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.