Learn More
Greiner Bio-One CapMat, for use with 96-well MASTERBLOCK™ Microplates
Click to view available options
Pre-intagliato:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- For use with 96-well MASTERBLOCK Microplates
Specifica
Specifica
| Colore | Translucent |
| Certificazione/Conformità | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens; resistant to DMSO; non-cytotoxic |
| Materiale | EVA |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| No. of Wells | 96 |
| N. per custodia | 50 |
| N. per confezione | 1 |
| Pre-intagliato | No |
| Forabile | No |
| Vedi altri risultati |