Learn More
Capmatinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16425668
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16425668
Marca: Medchem Express HY13404
MedChemExpress Capmatinib (INC280; INCB28060) is a potent, orally active, selective, and ATP competitive c-Met kinase inhibitor (IC50=0.13 nM).
Capmatinib can inhibit phosphorylation of c-MET as well as c-MET pathway downstream effectors such as ERK1/2, AKT, FAK, GAB1, and STAT3/5. Capmatinib potently inhibits c-MET-dependent tumor cell proliferation and migration and effectively induces apoptosis. Antitumor activity. Capmatinib is largely metabolized by CYP3A4 and aldehyde oxidase.
Specifica
Materiale o nome chimico Capmatinib
CAS 1029712-80-8
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H17FN6O
Quantità 10 mg
Sinonimo INC280 INCB28060
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (60.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (24.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(C2=NN3C(N=C2)=NC=C3CC4=CC=C5N=CC=CC5=C4)C=C1F
Molecular Weight (g/mol) 412.42
Peso formulazione 412.42
Percent Purity 98.13%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.