Learn More
MP Biomedicals™ Capreomycin Sulfate, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Descrizione
Capreomycin is used to study multidrug-resistant tuberculosis. It is also used to study bacterial ribosomal subunit interactions and translocation processes during protein synthesis.
Specifica
Specifica
| CAS | 1405-37-4 |
| Content And Storage | -20°C |
| Formato | Powder |
| Da utilizzare con (applicazione) | Capreomycin is a second line antibiotic and is used to study multidrug-resistant tuberculosis. Capreomycin sulfate is used to study bacterial ribosomal subunit interactions and translocation processes during protein synthesis. |
| Peso molecolare | 750.79 |
| Quantità | 1 g |
| Sorgente | Streptomyces capreolus |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Capreomycin Sulfate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Capreomycin Sulfate